Learn More
2-Bromoisobutylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11431297
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Bromoisobutylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431297
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11431297
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24249.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 20769-85-1 | C4H6Br2O | 229.899 g/mol
2-Bromoisobutyryl bromide is used to prepare N-protected halodienamide, which provides four- and five-membered lactams in the presence of copper(I) and a tertiary amine. Further, it is used as atom transfer radical polymerization(ATRP) initiator for functionalization of hydroxyl groups present on the surface of graphene oxide. It is also used in preparation of polycaprolactone macroinitiators through reaction with oligomeric caprolactone diol and mesoporous silica nanoparticles with ATRP initiator anchored on the exterior surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromisobutyrylbromid wird zur Herstellung von N-geschütztem Halodienamid verwendet, das vier- und fünfgliedrige Lactame in Gegenwart von Kupfer(I) und einem tertiären Amin liefert. Darüber hinaus wird es als Atom Transfer Radical Polymerisation (ATRP) Initiator zur Funktionalisierung von Hydroxylgruppen auf der Oberfläche von Graphenoxid verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Polycaprolacton-Makroinitiatoren durch Reaktion mit oligomerem Caprolactondiol und mesoporösen Silica-Nanopartikeln mit auf der Außenfläche verankertem ATRP-Initiator verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton und Kohlenstoff-Disulfid.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Alkalien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20769-85-1
Summenformel C4H6Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 229.899
MDL-Nummer MFCD00000122
InChI-Schlüssel YOCIJWAHRAJQFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-2-methylpropionyl bromide, 2-bromoisobutyryl bromide, propanoyl bromide, 2-bromo-2-methyl, bibb, 2-bromo-2-methylpropionylbromide, unii-627f9n9dya, 2-bromoisobutyrylbromide, 2-bromo-2-methyl-propionyl bromide, alpha-bromoisobutyryl bromide, 2-bromo-2-methyl-propanoyl bromideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 88685
IUPAC-Name 2-Brom-2-Methylpropanoylbromid
SMILES CC(C)(C(=O)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoisobutyryl bromide
Dichte 1.86
Siedepunkt 160°C to 162°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.5095
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1746128
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone and carbon disulfide.
Formelmasse 229.91
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252978 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberB24249.14,B24249.36,B24249.22
Chargennummer10251032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberB24249.14,B24249.36,B24249.22
Chargennummer10226797 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2024 Catalog NumberB24249.14,B24249.36,B24249.22
Chargennummer5004P25T Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24249.14,B24249.36,B24249.22
ChargennummerFA027673 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24249.14,B24249.36,B24249.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromoisobutyryl bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-bromo-2-methyl-propanoyl bromide
Name des Produkts
2-Bromoisobutylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >