Learn More
Bromacetylbromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10448820 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mL, Glasflasche, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
CAS: 598-21-0 | C2H2Br2O | 201.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 598-21-0
Summenformel C2H2Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 201.85
MDL-Nummer MFCD00000115
InChI-Schlüssel LSTRKXWIZZZYAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetyl bromide, acetyl bromide, bromo, bromoacetylbromide, acetyl bromide, 2-bromo, bromo acetyl bromide, ccris 9090, bromoacetic acid bromide, bromacetylbromide, bromacetyl bromide, bromoactyl bromide
PubChem CID 61147
IUPAC-Name 2-Bromacetylbromid
SMILES C(C(=O)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromoacetyl bromide
Namenshinweis 98+%
Farbe Weiß
Dichte 2.3100g/mL
Siedepunkt 147°C to 150°C
Flammpunkt >105°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2COBr
Brechungsindex 1.5450 to 1.547
Menge 100 mL
Beilstein 02, 215
Relative Dichte 2.31
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: solulbe in acetone,carbontetrachloride
Formelmasse 201.85
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromoacetyl bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bromacetylbromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >