Learn More
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11327439
Zum Warenkorb hinzufügen
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327439
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 11327439
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27843.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5946-39-4
Summenformel C9H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 148.209
MDL-Nummer MFCD03789577
InChI-Schlüssel MLXBHOCKBUILHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzo e 1,4 diazepine, 1h-1,4-benzodiazepine, 2,3,4,5-tetrahydro, 2,3,4,5-tetrahydro-1h benzo e 1,4 diazepine, pubchem14772, acmc-1anok, d0v0nj, tetrahydrobenzo 1,4 diazepine, 2,3,4,5-tetrahydro-1h-1,4-benzodiazepine, 2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzo 1,4 diazepineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2771762
IUPAC-Name 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,4-Benzodiazepin
SMILES C1CNC2=CC=CC=C2CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepine
Schmelzpunkt 96°C to 100°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3259
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10171110 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2024 Catalog NumberH27843.03,H27843.MD
Chargennummer10140114 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27843.03,H27843.MD
Chargennummer10132282 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27843.03,H27843.MD
Name des Produkts
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >