Learn More
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15413797
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413797
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15413797
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27843.MD
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5946-39-4 | C9H12N2 | 148.209 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5946-39-4
Summenformel C9H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 148.209
MDL-Nummer MFCD03789577
InChI-Schlüssel MLXBHOCKBUILHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzo e 1,4 diazepine, 1h-1,4-benzodiazepine, 2,3,4,5-tetrahydro, 2,3,4,5-tetrahydro-1h benzo e 1,4 diazepine, pubchem14772, acmc-1anok, d0v0nj, tetrahydrobenzo 1,4 diazepine, 2,3,4,5-tetrahydro-1h-1,4-benzodiazepine, 2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzo 1,4 diazepine
PubChem CID 2771762
IUPAC-Name 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,4-Benzodiazepin
SMILES C1CNC2=CC=CC=C2CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepine
Schmelzpunkt 96°C to 100°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3259
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >