Learn More
2,2,2-Trichlorethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10061570
Zum Warenkorb hinzufügen
2,2,2-Trichlorethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10061570
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10061570
Marke: Thermo Scientific Acros 139441000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-20-8
Summenformel C2H3Cl3O
Molekulargewicht (g/mol) 149.4
MDL-Nummer MFCD00004677
InChI-Schlüssel KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroethanol, trichlorethanol, trichloroethyl alcohol, ethanol, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloro-1-ethanol, hydroxymethyl trichloromethane, 2,2,2-trichloroethyl alcohol, 2,2,2-trichloroethan-1-ol, unii-aw835aj62n, beta-trichloroethanolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8259
ChEBI CHEBI:28094
IUPAC-Name 2,2,2-Trichlorethanol
SMILES C(C(Cl)(Cl)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2, 2-Trichloroethanol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 17.8°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.5500g/mL
Siedepunkt 151.0°C
Flammpunkt 88°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CCl3CH2OH
Brechungsindex 1.4885 to 1.4905
Menge 100 g
Beilstein 01, 338
Fieser 03,295; 04,521; 06,605
Merck Index 15, 9803
Relative Dichte 1.55
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and carbon,tetrachloride
Formelmasse 149.4
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467306 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number139445000,139441000
ChargennummerA0468482 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number139445000,139441000
ChargennummerA0465799 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/09/2024 Catalog Number139445000,139441000
ChargennummerA0461991 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog Number139445000,139441000
ChargennummerA0455581 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number139445000,139441000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,2-Trichloroethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
Name des Produkts
2,2,2-Trichlorethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >