Learn More
2,2,2-Trichlorethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10173330
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,2,2-Trichlorethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10173330 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Glasflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10173330
Marke: Thermo Scientific Acros 139445000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 115-20-8 | C2H3Cl3O | 149.4 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-20-8
Summenformel C2H3Cl3O
Molekulargewicht (g/mol) 149.4
MDL-Nummer MFCD00004677
InChI-Schlüssel KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroethanol, trichlorethanol, trichloroethyl alcohol, ethanol, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloro-1-ethanol, hydroxymethyl trichloromethane, 2,2,2-trichloroethyl alcohol, 2,2,2-trichloroethan-1-ol, unii-aw835aj62n, beta-trichloroethanol
PubChem CID 8259
ChEBI CHEBI:28094
IUPAC-Name 2,2,2-Trichlorethanol
SMILES C(C(Cl)(Cl)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2, 2-Trichloroethanol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 17.8°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.5500g/mL
Siedepunkt 151.0°C
Flammpunkt 88°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CCl3CH2OH
Brechungsindex 1.4885 to 1.4905
Menge 500 g
Beilstein 01, 338
Fieser 03,295; 04,521; 06,605
Merck Index 15, 9803
Relative Dichte 1.55
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and carbon,tetrachloride
Formelmasse 149.4
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470978 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number139445000,139441000
ChargennummerA0467306 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number139445000,139441000
ChargennummerA0468482 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number139445000,139441000
ChargennummerA0465799 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/09/2024 Catalog Number139445000,139441000
ChargennummerA0461991 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog Number139445000,139441000
Name des Produkts
2,2,2-Trichlorethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >