Learn More
2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15495877
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495877
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15495877
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33095.MD
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 16405-98-4 | C7H4N2O2S | 180.181 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16405-98-4
Summenformel C7H4N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 180.181
MDL-Nummer MFCD01647555
InChI-Schlüssel YHMXJZVGBCACMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylic acid, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylic acid, 2??,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid, benzo c 1,2,5-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4ddm, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylicacid, benzo-2,1,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid, benzo 1,2, 5 thiadiazole-5-carboxylic acid, 2$l^ 4 ,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 602011
IUPAC-Name 2,1,3-Benzothiadiazol-5-Carbonsäure
SMILES C1=CC2=NSN=C2C=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt 228°C to 230°C
Menge 250 mg
Formelmasse 180.19
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10174133 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH33095.03,H33095.MD,H33095.06
Name des Produkts
2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >