Learn More
Gibco™ 1X Basalmedium Eagle (BME), flüssig
1X Basalmedium Eagle (BME), flüssig
Marke: Gibco™ 41010109
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Basal Medium Eagle (BME) ist ein weit verbreitetes synthetisches Basismedium zur Wachstumsförderung vieler verschiedener Säugetierzellen. BME wurde von Harry Eagle ursprünglich für HeLa-Zellen und Mausfibroblasten entwickelt, und er entdeckte dabei die Mindestanforderungen für in vitroZellwachstum. Gibco™ BME wurde seitdem für andere menschliche Linien verwendet, einschließlich WI-38 und MRC-5.Gibco™ BME enthält acht B-Vitamine, die zehn essentiellen Aminosäuren sowie Cystin, Tyrosin und Glutamin. Es gibt eine Reihe von Modifikationen von BME: Minimal Essential Medium, Glasgow's Medium und Dulbecco's Modified Eagle's Medium. Diese BME Formulierung enthält Earle's Salze für die Verwendung in einem CO2 -Inkubators befindet.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann zu einem Verstoß gegen lokale gesetzliche Bestimmungen führen
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ BME wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ BME Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (21010-046). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
BME enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert BME eine Supplementierung mit fötalem Kälberserum (FKS), meist mit 10 %. BME verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (2.2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
Gemäß Norm ISO 13485, FDA | |
Basalmedium Eagle (BME), 10 x 500 ml, flüssig, Indikator Phenolrot, niedrige Glucose, Haltbarkeit 12 Monaten, Lagerung bei 2 bis 8 °C, vor Licht schützen, für Säugetierzellkultur | |
Basalmedium | |
Kein Glutamin, Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat | |
10 x 500 ml |
2 bis 8 °C | |
Flüssig | |
Phenolrot | |
Säugetierzellkultur |
Sugerencias de productos
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Gibco™ 1X Basalmedium Eagle (BME), flüssig > 10 x 500 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido