Learn More
Fisherbrand™ 18 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 18-400 Gewinde, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
35.95 CHF - 960.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 18 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung
Menge 100
Typ Schraube
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11896371
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
18 15 1132
Blau transparent, Weiß, Schwarz Silikon/PTFE 1,7 mm
960.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11845010
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
18 15 1387
Grau, Rot, Schwarz PTFE/Butyl 1,6 mm
491.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16378377
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
18 15 1544
Grau, Rot, Schwarz PTFE/Butyl 2 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12910961
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
18 15 1544
Grau, Rot, Schwarz PTFE/Butyl 2 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12676755
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
18 15 2069
Rot, Weiß, Schwarz Silikon/PTFE 1,5 mm
603.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 18 mm
  • Kombinationsversiegelung
  • PP
  • Schraubverschluss
  • Schwarz
  • Oben geschlossen
  • Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
Spezifikation
18 mm
Lagerung
Schraube
Polypropylen
100
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 18 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 18-400 Gewinde, angebrachtes Septum