Learn More
Fisherbrand™ 18 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 18-400 Gewinde, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ 18 15 1132
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11896371
  • 960.00 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 18 mm
  • Kombinationsversiegelung
  • PP
  • Schraubverschluss
  • Schwarz
  • Oben geschlossen
  • Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silikon/PTFE
18 mm
Lagerung
1,7 mm
Blau transparent, Weiß, Schwarz
Polypropylen
100
Schraube
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 18 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 18-400 Gewinde, angebrachtes Septum > Silikon/PTFE transparent blau/weiß ,1.7 mm Dicke ,45° Shore A