Learn More
Fisherbrand™ 18 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 18-400 Gewinde, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke: Fisherbrand™ 18 15 1387
Beschreibung
- 18 mm
- Kombinationsversiegelung
- PP
- Schraubverschluss
- Schwarz
- Oben geschlossen
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
PTFE/Butyl | |
18 mm | |
Lagerung | |
1,6 mm |
Grau, Rot, Schwarz | |
Polypropylen | |
100 | |
Schraube |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 18 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 18-400 Gewinde, angebrachtes Septum > Butyl/PTFE rot/grau ,1.6 mm Dicke ,55° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur