Learn More
Fisherbrand™ 18 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 18-400 Gewinde, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ 18 15 1544
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16378377
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • 18 mm
  • Kombinationsversiegelung
  • PP
  • Schraubverschluss
  • Schwarz
  • Oben geschlossen
  • Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PTFE/Butyl
18 mm
Lagerung
2 mm
Grau, Rot, Schwarz
Polypropylen
100
Schraubverschluss
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 18 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 18-400 Gewinde, angebrachtes Septum > Butyl/PTFE rot/grau, 2,0 mm Dicke, 55° Shore A