Learn More
Corning™ 1536-Well NBS™-behandelte Mikrotiterplatte aus Polystyrol
Die proprietäre, nicht bindungsfähige Oberfläche eignet sich ideal für homogene Assays mit klebrigen Enzymen oder für die Reduzierung unspezifischer Bindungen an den Mikrotiterplatten-Wells
1303.16 CHF - 1821.98 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Deckel | Ohne Deckel |
Array | 32 x 48 |
Anzahl Wells | 1536 |
Arbeitsvolumen (metrisch) | 8 μl |
Produktcode | Marke | Farbe | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10143613
|
Corning™
3728BC |
Schwarz | Generische Barcodes |
1352.50 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17720708
|
Corning™
4572 |
Weiß, Mit durchsichtigem Boden | Barcode |
1597.27 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10052443
|
Corning™
3729BC |
Weiß | Generische Barcodes |
1821.98 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17790698
|
Corning™
4567 |
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden | Barcode |
1597.27 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10189472
|
Corning™
3895 |
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden | Ohne Barcode |
1753.61 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10027322
|
Corning™
3728 |
Schwarz | Ohne Barcode |
1303.16 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hervorragender dynamischer Signalbereich durch niedrige Hintergrundfluoreszenz und erhöhte Signalstärke
- Die hervorragende Planlage minimiert die Variabilität innerhalb einer Platte und zwischen den Platten
- Wells mit flachem Boden sind kompatibel mit automatisierten Dispensern einschließlich des PerkinElmer FlexDrop™
Generischer Barcode
- Gewährleistet die Kompatibilität mit den meisten Barcodescannern und Softwaresystemen
- Um Verwechslungen zu vermeiden, ist die Oberflächenbehandlung der Mikrotiterplatten-Wells im lesbaren Teil des Barcodes leicht erkennbar (NT = nicht behandelt; TC = gewebekulturbehandelt; NB = nicht bindende Oberfläche)
- Etiketten sind auf allen vier Seiten der Platte aufgebracht
- Keine Sequenznummernduplikate
Bestellinformation
In Beuteln zu je zehn verpackt
Spezifikation
Standard | |
32 x 48 | |
8 μl | |
12,5 μl | |
50/Karton |
Ohne Deckel | |
1536 | |
Unsteril | |
Flach | |
10 St./Packung |