Learn More
Corning™ 1536-Well NBS™-behandelte Mikrotiterplatte aus Polystyrol
Die proprietäre, nicht bindungsfähige Oberfläche eignet sich ideal für homogene Assays mit klebrigen Enzymen oder für die Reduzierung unspezifischer Bindungen an den Mikrotiterplatten-Wells
Marke:  Corning™ 3729BC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10052443
  • 1852.12 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Description
Corning 1536-Well-Mikrotiterplatten sind unsere Mikrotiterplatten, die mit der höchsten Dichte erhältlich sind, für ein Screening mit hohem Durchsatz.Die Mikrotiterplatten entsprechen der Standardstellfläche von Mikrotiterplatten und den StandardabmessungenDiese Mikrotiterplatten sind in schwarzem und weißem Polystyrol erhältlich, mit rundem oder flachem Boden und in Schwarz mit durchsichtigem Boden.
  • Gesamt-Well-Volumen von 10 μl bei Rund-Well-Mikrotiterplatten und 12,8 μl bei Mikrotiterplatten mit flachem Boden
  • Empfohlenes Arbeitsvolumen von bis zu 8 μl
  • Runder Well-Boden für verringerten Lufteinschluss und verbesserte CV-Werte und Z-Faktor
  • Angehobener Boden für höhere Empfindlichkeit
  • Flussreservoir an allen vier Seiten, um Kontaminationen des Instruments zu verringern
  • Deckel sind separat erhältlich.Der Corning Deckel (Kat.-Nr. 3098) ist mit diesen Mikrotiterplatten kompatibel.
Order Info
In Beuteln zu je zehn verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Standard
32 x 48
Polystyrol
8 μl
Nicht-bindend
Flacher Boden (F-Well)
50/Karton
Weiß
Ohne Deckel
Weiß
1536
Unsteril
12,5 μl
Generische Barcodes
10 St./Packung
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers