Learn More
Corning™ 1536-Well NBS™-behandelte Mikrotiterplatte aus Polystyrol
GREENER_CHOICE
Die proprietäre, nicht bindungsfähige Oberfläche eignet sich ideal für homogene Assays mit klebrigen Enzymen oder für die Reduzierung unspezifischer Bindungen an den Mikrotiterplatten-Wells
Marke:  Corning™ 3728BC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10143613
  • 1374.88 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hervorragender dynamischer Signalbereich durch niedrige Hintergrundfluoreszenz und erhöhte Signalstärke
  • Die hervorragende Planlage minimiert die Variabilität innerhalb einer Platte und zwischen den Platten
  • Wells mit flachem Boden sind kompatibel mit automatisierten Dispensern einschließlich des PerkinElmer FlexDrop™
Generischer Barcode
  • Gewährleistet die Kompatibilität mit den meisten Barcodescannern und Softwaresystemen
  • Um Verwechslungen zu vermeiden, ist die Oberflächenbehandlung der Mikrotiterplatten-Wells im lesbaren Teil des Barcodes leicht erkennbar (NT = nicht behandelt; TC = gewebekulturbehandelt; NB = nicht bindende Oberfläche)
  • Etiketten sind auf allen vier Seiten der Platte aufgebracht
  • Keine Sequenznummernduplikate
Bestellinformation
In Beuteln zu je zehn verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
32 x 48
Schwarz
Polystyrol
8 μl
Nicht-bindend
Flacher Boden (F-Well)
50/Karton
50/Karton
Ohne Deckel
5 Innenpackungen mit je 10
Multiwell-Zellkulturplatten mit 1536 Wells
1536
Unsteril
12,5 μl
Generische Barcodes
10 St./Packung
Schwarz