Learn More
Corning™ 1536-Well NBS™-behandelte Mikrotiterplatte aus Polystyrol
Die proprietäre, nicht bindungsfähige Oberfläche eignet sich ideal für homogene Assays mit klebrigen Enzymen oder für die Reduzierung unspezifischer Bindungen an den Mikrotiterplatten-Wells
Marke: Corning™ 3895
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hervorragender dynamischer Signalbereich durch niedrige Hintergrundfluoreszenz und erhöhte Signalstärke
- Die hervorragende Planlage minimiert die Variabilität innerhalb einer Platte und zwischen den Platten
- Wells mit flachem Boden sind kompatibel mit automatisierten Dispensern einschließlich des PerkinElmer FlexDrop™
Generischer Barcode
- Gewährleistet die Kompatibilität mit den meisten Barcodescannern und Softwaresystemen
- Um Verwechslungen zu vermeiden, ist die Oberflächenbehandlung der Mikrotiterplatten-Wells im lesbaren Teil des Barcodes leicht erkennbar (NT = nicht behandelt; TC = gewebekulturbehandelt; NB = nicht bindende Oberfläche)
- Etiketten sind auf allen vier Seiten der Platte aufgebracht
- Keine Sequenznummernduplikate
Bestellinformation
In Beuteln zu je zehn verpackt
Spezifikation
Standard | |
32 x 48 | |
Multiwell-Zellkulturplatten mit 1536 Wells | |
1536 | |
Unsteril | |
12,5 μl | |
Ohne Barcode | |
10 St./Packung |
Ohne Deckel | |
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden | |
Polystyrol | |
8 μl | |
Nicht-bindend | |
Flacher Boden (F-Well) | |
50/Karton | |
Schwarz |