Learn More
Corning™ 1536-Well NBS™-behandelte Mikrotiterplatte aus Polystyrol
Die proprietäre, nicht bindungsfähige Oberfläche eignet sich ideal für homogene Assays mit klebrigen Enzymen oder für die Reduzierung unspezifischer Bindungen an den Mikrotiterplatten-Wells
Marke: Corning™ 4572
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Corning 1536-Well-Mikrotiterplatten sind unsere Mikrotiterplatten, die mit der höchsten Dichte erhältlich sind, für ein Screening mit hohem Durchsatz.Die Mikrotiterplatten entsprechen der Standardstellfläche von Mikrotiterplatten und den StandardabmessungenDiese Mikrotiterplatten sind in schwarzem und weißem Polystyrol erhältlich, mit rundem oder flachem Boden und in Schwarz mit durchsichtigem Boden.
- Gesamt-Well-Volumen von 10 μl bei Rund-Well-Mikrotiterplatten und 12,8 μl bei Mikrotiterplatten mit flachem Boden
- Empfohlenes Arbeitsvolumen von bis zu 8 μl
- Runder Well-Boden für verringerten Lufteinschluss und verbesserte CV-Werte und Z-Faktor
- Angehobener Boden für höhere Empfindlichkeit
- Flussreservoir an allen vier Seiten, um Kontaminationen des Instruments zu verringern
- Deckel sind separat erhältlich.Der Corning Deckel (Kat.-Nr. 3098) ist mit diesen Mikrotiterplatten kompatibel.
Bestellinformation
In Beuteln zu je zehn verpackt
Spezifikation
Standard | |
0,03 cm2 | |
NBS | |
Cycloolefin Copolymer | |
8 μl | |
Nicht-bindend | |
Flacher Boden (F-Well) | |
50/Karton | |
10/Packung |
Ohne Deckel | |
32 x 48 | |
Weiß, Mit durchsichtigem Boden | |
1536 | |
Unsteril | |
12,5 μl | |
Barcode | |
10/Packung | |
Schwarz |