Learn More
Thermo Scientific™ Ferrulen aus 15 % Graphit / 85 % Vespel für Thermo Scientific Instrumente
Gewährleisten Sie zuverlässige Verbindungen für Thermo Scientific™ GC-Instrumente mit diesen Thermo Scientific™ Ferrulen.
Marke: Thermo Scientific™ 290VT188
63.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Ferrulen aus 15 % Graphit/85 % Vespel für Thermo Scientific Instrumente, um die optimale Leistung Ihres Thermo Scientific GC-Geräts sicherzustellen. Sie sind aus drei unterschiedlichen Materialien und in verschiedenen Abmessungen für unterschiedliche Instrumente und Anwendungen erhältlich. Alle Ferrulen werden kontaminationsfrei in Blistereinzelpackungen geliefert.
MerkmaleErhältlich in 100 % Graphit, 15 % Graphit/85 % Vespel und SilTite Metallferrulen
für verschiedene Arten von Injektoren und Detektoren
Spezifikation
Ferrule | |
0,53 mm | |
15 % Graphit, 85 % Vespel |
290 VT188 | |
Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-Injektoren und Nicht-MS-Detektoren |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.