Learn More
Cytiva 1 Chr Chromatographie-Papier
Gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung. Whatman™ 1 Chr Chromatographie-Papier ist im Bereich des Protein- und Nukleinsäure-Blotting ebenfalls weit verbreitet.
Marke:  Cytiva 3001-651
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11388804
  • 66.15 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung.Whatman™ 1 Chr Chromatographie-Papier ist im Bereich des Protein- und Nukleinsäure-Blotting ebenfalls weit verbreitet.
Reine Zellulose, die vollständig aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne jegliche Zusätze hergestellt wird. Hergestellt und speziell getestet für chromatographische Verfahren, um die Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung zu gewährleisten, die bei chemischen Trennungen wichtig sind.
  • Übliche Dicke: 0.18 mm
  • Lineare Flussrate: 130 mm/30 min
  • Glatte Oberfläche
  • Für allgemeine analytische Trennungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 Chr Zellulose-Chromatographierolle ist ein 0,18 mm-Papier für allgemeine analytische Trennungen.
0.18 mm
Für generelle analytische Trennungen
Gütegrad 1 Chr
1,5 in.
130 mm/30 min
38,1 cm x 91,44 m (1,5 in. x 300 ft.)
Smooth
Rolle
Zellulose
3.8 cm
100 m
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva 1 Chr Chromatographie-Papier > Rolle:1,5 Zoll (3,8 cm) x 100 yd (91 m)