Learn More
Fisherbrand™ Aufbewahrungs-Einschubboxen aus PP (Polypropylen)
In den langlebigen Kästen aus Polypropylen lassen sich Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgerkästen aus Polypropylen mit 100 Plätzen nehmen 100 Objektträger in einem sicheren Kasten mit Scharnierverschluss und Schnappschloss auf.
Marke: Fisherbrand™ HS15991CF
Beschreibung
- Gegossene Kiste aus Polypropylen fasst 100 Objektträger in sicheren Fächern
- Klappdeckel wird sicher durch ein Schnappverschluss geschlossen
- Mit Bestandsaufnahmeblatt der Objektträger für eine einfache Identifizierung
- Stapelbare Kisten mit Füßen für maximale Stabilität
- Robuste Kisten ohne Auskleidung
Spezifikation
Objektträger-Lagerungskasten | |
Weiß | |
210 x 169 x 37 mm | |
37 mm | |
210 mm | |
Je 1 |
100 | |
100 (25 x 75 mm und 1 x 3 Zoll Mikroskopobjektträger) | |
25 x 75 mm und 1 x 3 Zoll Mikroskopobjektträger | |
Herausziehbare Identifikationskarte | |
Polypropylen | |
169 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Aufbewahrungs-Einschubboxen aus PP (Polypropylen) > Farbe: Weiß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur