Learn More
Thermo Scientific™ Ferrulen aus 15 % Graphit / 85 % Vespel für Thermo Scientific Instrumente
Gewährleisten Sie zuverlässige Verbindungen für Thermo Scientific™ GC-Instrumente mit diesen Thermo Scientific™ Ferrulen.
57.45 CHF - 126.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10428874
|
Thermo Scientific™
29033460 |
Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-Injektoren und Nicht-MS-Detektoren | 0,32 mm |
122.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10478874
|
Thermo Scientific™
29033461 |
Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-Injektoren und Nicht-MS-Detektoren | 0,1 bis 0,25 mm |
122.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10660046
|
Thermo Scientific™
29033471 |
Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-Injektoren und Nicht-MS-Detektoren | 0,53 mm |
126.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10466744
|
Thermo Scientific™
29033496 |
Thermo Scientific MS-Detektoren | 0,1 bis 0,25 mm |
57.45 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10571115
|
Thermo Scientific™
29033497 |
Thermo Scientific MS-Detektoren | 0,32 mm |
115.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10117644
|
Thermo Scientific™
290VP144 |
Agilent MS-Detektoren | 0,53 mm |
57.45 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10595615
|
Thermo Scientific™
290VT165 |
Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-Injektoren und Nicht-MS-Detektoren | 6,35 mm |
71.80 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10554125
|
Thermo Scientific™
290VT168 |
Agilent Injektoren und Nicht-MS-Detektoren | 3,175 mm |
70.60 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10649485
|
Thermo Scientific™
290VT186 |
Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-Injektoren und Nicht-MS-Detektoren | 0,1 bis 0,25 mm |
65.65 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10630826
|
Thermo Scientific™
290VT187 |
Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-Injektoren und Nicht-MS-Detektoren | 0,32 mm |
66.90 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10640826
|
Thermo Scientific™
290VT188 |
Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-Injektoren und Nicht-MS-Detektoren | 0,53 mm |
66.80 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Ferrulen aus 15 % Graphit/85 % Vespel für Thermo Scientific Instrumente, um die optimale Leistung Ihres Thermo Scientific GC-Geräts sicherzustellen. Sie sind aus drei unterschiedlichen Materialien und in verschiedenen Abmessungen für unterschiedliche Instrumente und Anwendungen erhältlich. Alle Ferrulen werden kontaminationsfrei in Blistereinzelpackungen geliefert.
MerkmaleErhältlich in 100 % Graphit, 15 % Graphit/85 % Vespel und SilTite Metallferrulen
für verschiedene Arten von Injektoren und Detektoren
Spezifikation
15 % Graphit, 85 % Vespel |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.