Learn More
Fisherbrand™ 13 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 13-425 Gewinde, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke: Fisherbrand™ 13 15 0439
300.51 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 13 mm
- PP
- Schraubverschluss
- Schwarz
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
Naturkautschuk/TEF | |
13 mm | |
HPLC | |
1,3 mm | |
13 mm |
Schwarz, Rot-Orange, Transparent | |
Polypropylen | |
100 | |
Schraube | |
13-425 Fläschchen mit Schraubgewinde |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13