Learn More
Fisherbrand™ 13 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 13-425 Gewinde, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
251.00 CHF - 518.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 13 mm |
---|---|
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC |
Menge | 100 |
Typ | Schraube |
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11823861
|
Fisherbrand™
13 15 1638 |
Grau, Rot, Schwarz | PTFE/Butyl | 1,3 mm |
417.36 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11864970
|
Fisherbrand™
13 15 0439 |
Schwarz, Rot-Orange, Transparent | Naturkautschuk/TEF | 1,3 mm |
372.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11884970
|
Fisherbrand™
13 15 0648 |
Cremefarben, Rot | Silikon/PTFE | 1,5 mm |
518.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12636715
|
Fisherbrand™
13 15 2101 |
Rot-Orange, Schwarz | Rotes Gummi/PTFE | 1 mm |
251.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- 13 mm
- PP
- Schraubverschluss
- Schwarz
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
13 mm | |
HPLC | |
Schraube |
Polypropylen | |
100 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 13 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 13-425 Gewinde, angebrachtes Septum