Learn More
Fisherbrand™ 13 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 13-425-Gewinde, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ 13 15 1493
223.01 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11814980
  • 337.00 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 13 mm
  • PP
  • Schraubverschluss
  • Weiß
  • Oben geschlossen
  • Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Naturkautschuk/TEF
13 mm
HPLC
1,3 mm
Rot-Orange, Durchsichtig, Weiß
Polypropylen
100
Schraube
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ 13 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 13-425-Gewinde, angebrachtes Septum > Naturkautschuk/TEF rot-orange/durchsichtig ,1.3 mm Dicke ,60° Shore A