Learn More
IBA Lifesciences 10-fach Puffer BXT
IBA Lifesciences GmbH 10-fach-Puffer BXT; Strep-Tactin™XT Elution B ist ein gebrauchsfertiger Puffer für die Elution von Strep-markierten Proteinen aus Strep-Tactin™ XT.
Marke:  IBA Lifesciences 2-1042-025
Artikelnummer. 15878907
  • 83.20 CHF / 25 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • 10-fach Puffer BXT ist ein 10-fach konzentrierter Strep-Tactin™XT Elutionspuffer, der Biotin enthält.
  • Biotin ist ein wasserlösliches B-Komplexvitamin, auch Vitamin B7 oder Vitamin H genannt.
  • Biotin bindet an Strep-Tactin™XT mit sehr hoher Affinität, aber reversibel und ermöglicht so die effiziente Elution von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen aus dem Harz.
Bitte beachten Sie, dass 10-fach Buffer BXT nicht für die Elution von Strep-tag™II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen aus Strep-Tactin™ geeignet ist, da Biotin irreversibel an diese Harze bindet und daher kann kein Strep-Tactin™ regeneriert werden kann.
Spezifikation
Spezifikation
25 mL
25 mL
Puffer mit Biotin
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
IBA Lifesciences 10-fach Puffer BXT > Kapazität: 25 ml
Nur für Forschungszwecke.