Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-BDS-HPLC-Säulen
Verwendung als robuste Universalsäule mit aromatischer Selektivität für QK/QS-Labors.
Marke:  Thermo Scientific™ 28905-254630
624.59 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10263233
  • 726.54 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Als basendeaktivierte Säule mit einzigartiger Selektivität für aromatische und leicht polare Verbindungen können Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-BDS-LC-Säulen als alternative Selektivität zu C18- oder C8-Phasen verwenden. Diese wirtschaftlichen Säulen verfügen über eine geringere Silanol-Aktivität und bieten für Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrolllabors eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit. Das auf der Grundlage des bekannten Hypersil Silika basierende basendeaktivierte Silika zählt zu den beliebtesten verfügbaren Packungsmaterialien.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ als Alternative bei schwierigen Trennungen, die ein besseres chromatographisches Leistungsverhalten erfordern.
  • Hochwertige, basendeaktivierte Säulen
  • Einmalige Selektivität für aromatische und leicht polare Verbindungen
  • Hergestellt nach ISO 9001:2000-Vorgaben
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
250 mm
5 μm
130 Å
60 °C
Phenyl (Ph)
kugelförmiges, vollporöses, basendeaktiviertes Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
4,6 mm
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
170 m²/g
L11
Hypersil BDS
5 %
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-BDS-HPLC-Säulen > Partikelgröße: 5 μm; 250 x 4,6 mm (L x ID)
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.