Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Säule, 10 μ m
Verwendung als C18-Allzweck-Phase für saure und neutrale Analyte.
Marke:  Thermo Scientific™ 30103-154630
692.44 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10404593
  • 728.88 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Wählen Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18-HPLC-Säulen als universelle C18-Phase zur Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen.
Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie sind gut etabliert und werden weltweit in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.
Bei schwierigen Trennungen, die eine bessere chromatographische Leistung erfordern, empfehlen wir als Alternative die Verwendung von Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Säulen.
Eine hervorragende C18-Phase für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Hohe Effizienz
  • Nachgewiesene Reproduzierbarkeit
  • Außergewöhnlich zuverlässig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
150 mm
3 μm
120 Å
60 °C
C18
Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A
Umkehrphase
Umkehrphase
4,6 mm
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
170 m²/g
L1
Hypersil, klassisch
10 %
Ja
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Säule, 10 μ m > Partikelgröße: 3 μm; 150 x 4,6 mm (L x ID)
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.