Learn More
Eppendorf™ 1000 μl-96-Well-DeepWell-PCR-Platten aus Polypropylen
Hergestellt aus reinem Polypropylen. Eppendorf™ 1000 μl-96-Well DeepWell-PCR-Platten aus Polypropylen sind Hochleistungsplatten für manuelle und automatisierte Arbeitsabläufe.
194.78 CHF - 697.78 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Material | Polypropylen |
Anzahl Wells | 96 |
Gesamtvolumen (metrisch) Well | 1000 μl |
Produktcode | Marke | Farbe | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10453692
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030501233 |
Grün | 5 Beutel mit je 4 |
194.78 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10398992
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030501217 |
Gelb | 20 |
194.78 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10440134
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030505204 |
Weiß | 80 |
697.78 CHF
80 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Diese Polypropylen-Platten verfügen über ein neues Well-Design zusammen mit einem ausgeklügelten Farbkodierungssystem für eine leichtere Ablesbarkeit und Orientierung.
- Gemäß allen geltenden SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485-Richtlinien
- Recovermax – konkav gewölbter Rundboden der Wells mit geglätteten Kanten
- Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
- Hohe chemische Beständigkeit
- G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
- LoBind – frei von Oberflächenbeschichtungen wie Silikon
- Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern (PCR*-rein)
- LoBind Protein – minimaler Proteinverlust (weniger als 3 % BSA 1 μg/ml)
- LoBind DNA – weniger als 1 % Verlust von DNA/RNA bei niedrigen Konzentrationen und extremen Bedingungen (hohe Salzkonzentration, kurze DNA-Fragmente)
- Autoklavierbar
- Wahlweise mit Barcode erhältlich
Spezifikation
Standard | |
Polypropylen | |
1000 μl |
8 x 12 | |
96 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ 1000 μl-96-Well-DeepWell-PCR-Platten aus Polypropylen