Learn More
Eppendorf™ 1000 μl-96-Well-DeepWell-PCR-Platten aus Polypropylen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus reinem Polypropylen. Eppendorf™ 1000 μl-96-Well DeepWell-PCR-Platten aus Polypropylen sind Hochleistungsplatten für manuelle und automatisierte Arbeitsabläufe.
Marke:  Eppendorf™ 0030501233
194.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10453692
  • 194.78 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Diese Platten aus Polypropylen kombinieren eine neue Gestaltung der Wells mit einem ausgeklügelten Farbcodiersystem für problemloses Ablesen und Ausrichten.
  • Erfüllen alle zurzeit verbindlichen SBS- und IVD-Richtlinien und die Normen EN ISO 9001/2/3 und EN 13485
  • Recovermax – Wells mit konkavem Rundboden und geglätteten Kanten
  • Optitrack – Platten mit farbigen Rahmen und alphanumerischer Beschriftung
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • G-safe – höchste mechanische Stabilität für das Zentrifugieren
  • LoBind – frei von Oberflächenbeschichtungen wie Silikon
  • Frei von DNA, DNase, RNase und PCR*-Inhibitoren (PCR*-rein)
  • LoBind Protein – nur minimale Proteinverluste (unter 3 % BSA 1 μg/ml)
  • LoBind DNA – unter 1 % Verluste an DNA/RNA bei niedrigen Konzentrationen und unter kritischen Bedingungen (hoher Salzgehalt, kurze DNA-Fragmente)
  • Autoklavierbar
  • Auf Wunsch mit Barcode lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Grün
96
5 Beutel mit je 4
8 x 12
Polypropylen
1000 μl
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerL204326L Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2024 Catalog Number0030501233
ChargennummerL203474J Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2024 Catalog Number0030501233
ChargennummerL201440H Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2023 Catalog Number0030501233
ChargennummerK198347N Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2023 Catalog Number0030501233
ChargennummerK196989L Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2023 Catalog Number0030501233
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ 1000 μl-96-Well-DeepWell-PCR-Platten aus Polypropylen > Farbe: Grün