Learn More
Eppendorf™ 1000 μl-96-Well-DeepWell-PCR-Platten aus Polypropylen
Hergestellt aus reinem Polypropylen. Eppendorf™ 1000 μl-96-Well DeepWell-PCR-Platten aus Polypropylen sind Hochleistungsplatten für manuelle und automatisierte Arbeitsabläufe.
Marke: Eppendorf™ 0030505204
695.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Diese Polypropylen-Platten verfügen über ein neues Well-Design zusammen mit einem ausgeklügelten Farbkodierungssystem für eine leichtere Ablesbarkeit und Orientierung.
- Gemäß allen geltenden SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485-Richtlinien
- Recovermax – konkav gewölbter Rundboden der Wells mit geglätteten Kanten
- Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
- Hohe chemische Beständigkeit
- G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
- LoBind – frei von Oberflächenbeschichtungen wie Silikon
- Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern (PCR*-rein)
- LoBind Protein – minimaler Proteinverlust (weniger als 3 % BSA 1 μg/ml)
- LoBind DNA – weniger als 1 % Verlust von DNA/RNA bei niedrigen Konzentrationen und extremen Bedingungen (hohe Salzkonzentration, kurze DNA-Fragmente)
- Autoklavierbar
- Wahlweise mit Barcode erhältlich
Spezifikation
Standard | |
Weiß | |
96 | |
80 |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
1000 μl |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
L208347Q | Analysenzertifikat | 25/04/2024 | 0030505204 |
L207658P | Analysenzertifikat | 25/04/2024 | 0030505204 |
L207420P | Analysenzertifikat | 25/04/2024 | 0030505204 |
L206360O | Analysenzertifikat | 25/04/2024 | 0030505204 |
L204324L | Analysenzertifikat | 25/04/2024 | 0030505204 |