Learn More
Eppendorf™ 1000 μl-96-Well-DeepWell-PCR-Platten aus Polypropylen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus reinem Polypropylen. Eppendorf™ 1000 μl-96-Well DeepWell-PCR-Platten aus Polypropylen sind Hochleistungsplatten für manuelle und automatisierte Arbeitsabläufe.
Marke:  Eppendorf™ 0030501217
194.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10398992
  • 194.78 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Eppendorf setzt mit dem RecoverMax Well Design neue Massstäbe bei Deep Well Platten. Die neue Well Geometrie erlaubt schnelles Pipettieren, Mixen und Zentrifugieren der Proben. Dadurch lassen sich sowohl manuelle wie automatisierte Arbeitsabläufe verkürzen. Die farbigen Rahmen mit alpahnumerischer Beschriftung erleichtern die Orientierung - machen die Arbeit schnell und sicher.
Die Platten sind in Standard, Steril, DNA und Protein LoBind Qualität und in vier versch. Volumina verfügbar. Einfache Stapelbarkeit, diverse Verschlussoptionen, hohe Chemikalienresistenz und Temperaturbeständigkeit eröffnen ein breites Einsatzgebiet.
Die Platten entsprechen den Anforderungen nach SBS1, EN ISO 9001 und EN ISO 13485. Chargenspezifische Zertifikate sind unter www.eppendorf.de/zertifikate abrufbar.
1 Society for Biomolecular Screening
Grosspackungen á 80 Platten auf Anfrage!
Beschreibung: Standard
Farbe: Gelb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Gelb
96
20
8 x 12
Polypropylen
1000 μl
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerO220787J Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2025 Catalog Number0030501217
ChargennummerO220174I Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2025 Catalog Number0030501217
ChargennummerL204325L Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2024 Catalog Number0030501217
ChargennummerL204185L Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2023 Catalog Number0030501217
ChargennummerL202103J Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2023 Catalog Number0030501217
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ 1000 μl-96-Well-DeepWell-PCR-Platten aus Polypropylen > Farbe: Gelb