Learn More
1-(Trifluoracetyl)-imidazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11302675
Zum Warenkorb hinzufügen
1-(Trifluoracetyl)-imidazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302675
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11302675
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00135.09
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1546-79-8
Summenformel C5H3F3N2O
Molekulargewicht (g/mol) 164.087
MDL-Nummer MFCD00014501
InChI-Schlüssel SINBGNJPYWNUQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trifluoroacetyl imidazole, n-trifluoroacetylimidazole, 1-trifluoroacetyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1-trifluoroacetyl, unii-8c6041ow3i, tfai, 2,2,2-trifluoro-1-1h-imidazol-1-yl ethanone, n-trifluoroacetyl imidazole, 2,2,2-trifluoro-1-imidazol-1-yl ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-1h-imidazol-1-yl ethan-1-oneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 73767
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluor-1-Imidazol-1-ylethanon
SMILES C1=CN(C=N1)C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Trifluoroacetyl)imidazole
Dichte 1.441
Siedepunkt 45°C to 46°C (14 mmHg)
Flammpunkt 45°C (113°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.424
Menge 10 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 608904
Empfindlichkeit Moisture sensitive; May form a precipitate
Formelmasse 164.09
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT15K047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/07/2024 Catalog NumberL00135.18,L00135.09
ChargennummerN10J008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberL00135.18,L00135.09
Chargennummer10242885 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/08/2022 Catalog NumberL00135.18,L00135.09
Chargennummer10229871 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL00135.18,L00135.09
Chargennummer10166277 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL00135.18,L00135.09
Name des Produkts
1-(Trifluoracetyl)-imidazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >