Learn More
1-Pyrenbutansäure, 97+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10472273
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Pyrenbutansäure, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10472273
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10472273
Marke: Thermo Scientific Acros 418510010
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3443-45-6
Summenformel C20H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 288.35
MDL-Nummer MFCD00004141
InChI-Schlüssel QXYRRCOJHNZVDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrenebutyric acid, 4-pyren-1-yl butanoic acid, 1-pyrenebutanoic acid, 1-pyrenylbutyric acid, pyrene-3-butyric acid, pyrenebutanoic acid, pyrene-1-butyric acid, pyrenebutyric acid, 4-1-pyrenyl butyric acid, gamma-3-pyrenyl butyric acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 76977
IUPAC-Name 4-(pyren-1-yl)butanoic acid
SMILES OC(=O)CCCC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pyrenebutyric acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 185.0°C to 190.0°C
Farbe beige-gelb bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible
Formelmasse 288.34
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461176 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number418510010,418510050
ChargennummerA0460045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2024 Catalog Number418510010,418510050
ChargennummerA0425781 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number418510010,418510050
ChargennummerA0452584 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/04/2023 Catalog Number418510010,418510050
ChargennummerA0408041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2021 Catalog Number418510010,418510050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Pyrenebutyric acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
1-Pyrenbutansäure, 97+%, Thermo Scientific Chemicals >