Learn More
1-Propanol, 99+%, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10336550
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Propanol, 99+%, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10336550
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Artikelnummer. 10336550
Marke: Thermo Scientific Acros 149480010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-23-8
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.10
MDL-Nummer MFCD00002941
InChI-Schlüssel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcoholMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC-Name Propan-1-ol
SMILES CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Propanol
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.8000g/mL
Menge 1 L
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3840 to 1.3860 (20°C, 589nm)
Prozentgehaltsbereich 99+%
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Strukturformel CH3CH2CH2OH
Dampfdruck Vapor Pressure: 25mbar at 20°C
Beilstein 01, IV, 1413
Wasser 0.5% max.
Merck Index 15, 7955
Formelmasse 60.1
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467182 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog Number149480250,149480010,149480025
ChargennummerA0465888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number149480250,149480010,149480025
ChargennummerA0463011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2024 Catalog Number149480250,149480010,149480025
ChargennummerA0462367 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2024 Catalog Number149480250,149480010,149480025
ChargennummerA0445882 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2024 Catalog Number149480250,149480010,149480025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
1-Propanol, 99+%, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals >