Learn More
1-Propanol, Puriss. p.a., Honeywell Artikelnummer.: 15693980
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
1-Propanol, Puriss. p.a., Honeywell
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15693980
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
160 kg
Artikelnummer. 15693980
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 335381L
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 71-23-8
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.10
MDL-Nummer MFCD00002941
InChI-Schlüssel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Propylalkohol, N-Propylalkohol, 1-Hydroxypropan, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcoholMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC-Name Propan-1-ol
SMILES CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Propanol
Dichte 0.804 g/ml bei 25 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.137
Flammpunkt 22 °C (71.6 °F)
Zündpunkt 700 °F
Strukturformel CH3CH2CH2OH
Dampfdruck 14.9mmHg (20 °C), 10 mmHg (147 °C)
UN-Nummer UN1274
Beilstein 1098242
Formelmasse 60.1 mol
Reinheit (%) ≥99.5 % (GC)
Güte Puriss. p.a.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerO1340 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2025 Catalog Number33538-1L
ChargennummerO0120 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/10/2024 Catalog Number33538-1L
ChargennummerN3470 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2024 Catalog Number33538-1L
ChargennummerM1500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/10/2023 Catalog Number33538-1L
ChargennummerM1120 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2023 Catalog Number33538-1L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: propan-1-ol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Propanol, Puriss. p.a., Honeywell >