Learn More
1-Fluornaphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 321-38-0 | C10H7F | 146.164 g/mol
43.55 CHF - 438.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 321-38-0
Summenformel C10H7F
Molekulargewicht (g/mol) 146.164
MDL-Nummer MFCD00003873
InChI-Schlüssel CWLKTJOTWITYSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluoronaphthalene, naphthalene, 1-fluoro, alpha-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen, .alpha.-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen czech, 1-fluoro naphthalene, fluoronaphtalene, fluoronapthalene, 1-fluoronapthalene
PubChem CID 9450
IUPAC-Name 1-Fluoronaphthalin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11418307
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18378.06
5 g
43.55 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11428307
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18378.14
25 g
150.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11438307
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18378.22
100 g
438.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
1-Fluoronaphthalene is used in t-BuLi-mediated synthesis of 6-substituted phenanthridines. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Fluornaphthalin wird bei der t-BuLi-vermittelten Synthese von 6-substituierten Phenanthridinen verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335-H227
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Brennbare Flüssigkeit.
P210-P280-P370+P378q-P501c
Gehäuse H227
missing translation for 'einecsNumber' : 206-287-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse QJ7100000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
1-Fluornaphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals