Learn More
1-Fluornaphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11428307
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Fluornaphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428307
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11428307
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18378.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 321-38-0 | C10H7F | 146.164 g/mol
1-Fluoronaphthalene is used in t-BuLi-mediated synthesis of 6-substituted phenanthridines. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Fluornaphthalin wird bei der t-BuLi-vermittelten Synthese von 6-substituierten Phenanthridinen verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 321-38-0
Summenformel C10H7F
Molekulargewicht (g/mol) 146.164
MDL-Nummer MFCD00003873
InChI-Schlüssel CWLKTJOTWITYSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluoronaphthalene, naphthalene, 1-fluoro, alpha-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen, .alpha.-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen czech, 1-fluoro naphthalene, fluoronaphtalene, fluoronapthalene, 1-fluoronapthalene
PubChem CID 9450
IUPAC-Name 1-Fluoronaphthalin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Fluoronaphthalene
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 1.331
Siedepunkt 215°C to 217°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Brechungsindex 1.593
Menge 25 g
Beilstein 1906413
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 146.17
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10037210 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA18378.06,A18378.14,A18378.22
Chargennummer10176949 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA18378.06,A18378.14,A18378.22
Chargennummer10230998 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA18378.06,A18378.14,A18378.22
Chargennummer10212826 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA18378.06,A18378.14,A18378.22
Chargennummer10205247 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA18378.06,A18378.14,A18378.22
Name des Produkts
1-Fluornaphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >