Learn More
1-Fluornaphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Fluoronaphthalene is used in t-BuLi-mediated synthesis of 6-substituted phenanthridines. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Fluornaphthalin wird bei der t-BuLi-vermittelten Synthese von 6-substituierten Phenanthridinen verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Fluoronaphthalene |
Schmelzpunkt | -10°C |
Dichte | 1.331 |
Siedepunkt | 215°C to 217°C |
Flammpunkt | 65°C (149°F) |
Brechungsindex | 1.593 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1906413 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formelmasse | 146.17 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10245796 | Analysenzertifikat | 09/05/2023 | A18378.06 |
10037210 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A18378.06,A18378.14,A18378.22 |
10176949 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A18378.06,A18378.14,A18378.22 |
10230998 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A18378.06,A18378.14,A18378.22 |
10205247 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A18378.06,A18378.14,A18378.22 |