Learn More
1-Fluornaphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11438307
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Fluornaphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438307
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11438307
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18378.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Fluoronaphthalene is used in t-BuLi-mediated synthesis of 6-substituted phenanthridines. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Fluornaphthalin wird bei der t-BuLi-vermittelten Synthese von 6-substituierten Phenanthridinen verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 321-38-0
Summenformel C10H7F
Molekulargewicht (g/mol) 146.164
MDL-Nummer MFCD00003873
InChI-Schlüssel CWLKTJOTWITYSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluoronaphthalene, naphthalene, 1-fluoro, alpha-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen, .alpha.-fluoronaphthalene, 1-fluornaftalen czech, 1-fluoro naphthalene, fluoronaphtalene, fluoronapthalene, 1-fluoronapthalene
PubChem CID 9450
IUPAC-Name 1-Fluoronaphthalin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2F
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Fluoronaphthalene
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 1.331
Siedepunkt 215°C to 217°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Brechungsindex 1.593
Menge 100 g
Beilstein 1906413
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 146.17
Reinheit (%) 98%
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
1-Fluornaphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >