Learn More
1-Chlor-4-Nitrobenzol 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10646292
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Chlor-4-Nitrobenzol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10646292
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10646292
Marke: Thermo Scientific Acros 109630010
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-00-5
Summenformel C6H4ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 157.56
MDL-Nummer MFCD00007285
InChI-Schlüssel CZGCEKJOLUNIFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloronitrobenzene, p-chloronitrobenzene, p-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-nitro, 4-nitrochlorobenzene, pncb, 4-chloro-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl chloride, p-nitrochlorobenzol, p-nitroclorobenzeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7474
ChEBI CHEBI:34399
IUPAC-Name 1-Chlor-4-Nitrobenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-4-nitrobenzene
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 81.0°C to 84.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.2980g/mL
Siedepunkt 242.0°C
Flammpunkt 127°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel ClC6H4NO2
Menge 1 kg
Beilstein 05, 243
Merck Index 15, 2153
Relative Dichte 1.298
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.,soluble in organic solvents
Formelmasse 157.56
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459453 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2024 Catalog Number109631000,109630010,109630050
ChargennummerA0437680 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2023 Catalog Number109631000,109630010,109630050
ChargennummerA0402168 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number109631000,109630010,109630050
ChargennummerA0410702 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number109631000,109630010,109630050
ChargennummerA0405210 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number109631000,109630010,109630050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloro-4-nitrobenzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
1-Chlor-4-Nitrobenzol 99 %, Thermo Scientific Chemicals >