Learn More
1-Butanol, ACS, >99.4 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11460520
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Butanol, ACS, >99.4 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460520
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 11460520
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 031068.AP
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Farbe (APHA) 10, Verdampfungsrückstand 0.005 %, Titrierbare Säure 0.0008 meq/g, Carbonylverbindungen (als Butyraldehyd) 0.01 %, Butylether 0.2 %, H2O 0.1 %
1-Butanol is used as solvent for many organic reactions in pharmaceutical and chemical industry, as a solvent in coating industries and also used as a diluent/reactant in the manufacture of urea-formaldehyde and melamine-formaldehyde resins. It is used in the production of drugs, alkaloids, additive in floor cleaners, consumer products and stain removers. It is used as mobile phase in paper and thin layer chromatography. It is also used as an alternative for gasoline and diesel fuels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-36-3
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
MDL-Nummer MFCD00002964
InChI-Schlüssel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-Name Butan-1-ol
SMILES CCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butanol
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.810 g/cm3 at 20°C
Siedepunkt 117°C to 118°C
Menge 500 mL
Flammpunkt 35°C (95°F)
Geruch Alcool-like
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.399
Prozentgehaltsbereich >99.4%
Dampfdruck 5.6 hPa (4mm Hg) at 20°C
Beilstein 969148
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohols,ketones,aldehydes,ethers,aliphatic and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with water.
Formelmasse 74.12
Güte ACS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Butanol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW11K041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2024 Catalog Number031068.M1,031068.AP,031068.K7,031068.K2,031068.M6
ChargennummerW10K048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog Number031068.M1,031068.AP,031068.K7,031068.K2,031068.M6
ChargennummerM29K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2024 Catalog Number031068.M1,031068.AP,031068.K7,031068.K2,031068.M6
ChargennummerX12J020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog Number031068.M1,031068.AP,031068.K7,031068.K2,031068.M6
ChargennummerS22J025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2023 Catalog Number031068.M1,031068.AP,031068,031068.K7,031068.K2,031068.M6
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Butanol
Name des Produkts
1-Butanol, ACS, >99.4 %, Thermo Scientific Chemicals >