Learn More
1-Butanol, 99 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10376070 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
1-Butanol, 99 %, C4H10O, CAS-Nummer-71-36-3, 1-Butanol, 1-Hydroxybutan, Butanol, Butylalkohol, Butylhydroxid, Methylolpropan, n-Butanol, n-Butylalkohol, Propylcarbinol, Propylmethanol, 25L, Dampfdruck: 6,7 mbar bei 20 Grad C, 01, 367, 117,6 Grad C, 100,0, 98,5, CHEBI:28885, ohne Bezeichnung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 71-36-3
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
MDL-Nummer MFCD00002964
InChI-Schlüssel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-Name Butan-1-ol
SMILES CCCCO
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Butanol
Schmelzpunkt -89.0°C
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.8100g/mL
Siedepunkt 117.6°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt 35°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3980 to 1.4000
Prozentgehaltsbereich 99%
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Relative Dichte 0.81
Strukturformel CH3(CH2)3OH
Dampfdruck Vapor Pressure: 6.7mbar at 20°C
Viskosität 2.95 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 367
Wasser 0.2% max. (Coulometric)
Merck Index 15, 1542
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether and many other, organic solvents
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Butanol
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
1-Butanol, 99 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals >