Learn More
Butan-1-ol, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10223660
Zum Warenkorb hinzufügen
Butan-1-ol, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10223660
2.5 L, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Artikelnummer. 10223660
Marke: Fisher Chemical B/4800/17
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Butan-1-ol, hochrein, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-36-3
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer 2964
InChI-Schlüssel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Butan-1-ol
SMILES CCCCO
Spezifikation
Schmelzpunkt -89°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 117.6°C
Menge 2.5 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 6.7mbar at 20°C
Viskosität 2.95 mPaS ( at 20°C)
Formelmasse 74.12g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Butan-1-ol, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical™ >