Learn More
1-Aminopyren 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15109153
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
1-Aminopyren 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15109153
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 15109153
Marke: Thermo Scientific Acros 104530050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1606-67-3
Summenformel C16H11N
Molekulargewicht (g/mol) 217.27
MDL-Nummer MFCD00004140
InChI-Schlüssel YZVWKHVRBDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminopyrene, 1-pyrenamine, 3-aminopyrene, pyrene, amino, pyren-1-ylamine, aminopyrene, pyrenamine, alpha-aminopyrene, unii-luw9eo1681, ccris 760Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 15352
IUPAC-Name pyren-1-amin
SMILES NC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Aminopyrene
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 114°C to 118°C
Farbe Gelb nach grün
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 12,1341
Formelmasse 217.27
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0454829 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number104530050,104530010,104532500
ChargennummerA0451715 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number104530050,104530010,104532500
ChargennummerA0400159 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number104530050,104530010,104532500
ChargennummerA0396109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number104530050,104530010,104532500
ChargennummerA0410591 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number104530050,104530010,104532500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Aminopyrene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Name des Produkts
1-Aminopyren 97 %, Thermo Scientific Chemicals >