Learn More
1-Aminopyren, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11325018
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Aminopyren, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325018
2 g
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Artikelnummer. 11325018
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043968.04
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1606-67-3 | C16H11N | 217.27 g/mol
It acts as a precursor molecule for production of other fluorescent probes such as 1-Azidopyrene, APTS, and N-(1-Pyrene)iodoacetamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1606-67-3
Summenformel C16H11N
Molekulargewicht (g/mol) 217.27
MDL-Nummer MFCD00004140
InChI-Schlüssel YZVWKHVRBDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminopyrene, 1-pyrenamine, 3-aminopyrene, pyrene, amino, pyren-1-ylamine, aminopyrene, pyrenamine, alpha-aminopyrene, unii-luw9eo1681, ccris 760
PubChem CID 15352
IUPAC-Name pyren-1-amin
SMILES NC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Aminopyrene
Schmelzpunkt 116°C to 119°C
Menge 2 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water (0.576mg/L at 25 deg C).
Formelmasse 217.27
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN17L025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2025 Catalog Number043968.04,043968.02
ChargennummerX29H004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number043968.04,043968.02
ChargennummerE19U026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043968.04,043968.02
ChargennummerH14M20 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043968.04,043968.02
ChargennummerL18S031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043968.04,043968.02
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
1-Aminopyren, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >