Learn More
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10662023
Zum Warenkorb hinzufügen
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10662023
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10662023
Marke: Thermo Scientific Acros 160615000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6674-22-2
MDL-Nummer MFCD00006930
InChI-Schlüssel GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-diazabicyclo 5.4.0 undec-7-ene, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido 1,2-a azepine, polycat dbu, dbu, unii-h1ilj6ibux, pyrimido 1,2-a azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro, 1,8-diazabicyclo 5.4.0-7-undecene, h1ilj6ibux, 1,8-diazabicyclo 5,4,0 undec-7-eneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 81184
IUPAC-Name 2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-a]azepin
SMILES C1CCC2=NCCCN2CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Namenshinweis ≥98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -70.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0190g/mL
Siedepunkt 261.0°C
Flammpunkt 116°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H16N2
Brechungsindex 1.5210 to 1.5230
Menge 500 g
Beilstein 23, V,5, 271
Fieser 02,101; 04,119; 05,177; 06,158; 07,87; 11,155; 13,91; 14,109; 15,109; 16,105; 17,99
Merck Index 15, 2996
Relative Dichte 1.019
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Molekulargewicht (g/mol) 152.24
Viskosität 11.76 mPa.s (20°C)
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468286 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number160610250,160615000,160611000,160610025
ChargennummerA0463428 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2024 Catalog Number160610250,160610050,160615000,160611000,160610025
ChargennummerA0460375 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog Number160610250,160610050,160615000,160611000,160610025
ChargennummerA0444644 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2024 Catalog Number160610250,160610050,160615000,160611000,160610025
ChargennummerA0438079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number160610250,160610050,160615000,160611000,160610025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Name des Produkts
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >