Learn More
1,7-Dioxaspiro-[5.5]-undecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11450237
Zum Warenkorb hinzufügen
1,7-Dioxaspiro-[5.5]-undecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450237
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11450237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21664.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Suitable for use in organic farming.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Geeignet für den Einsatz im ökologischen Landbau.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 1.0 g/l.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 180-84-7
Summenformel C9H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 156.225
MDL-Nummer MFCD00011578
InChI-Schlüssel GBBVHDGKDQAEOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,7-dioxaspiro 5.5 undecane, olean, unii-khi3qeq4zj, 1,7-dioxaspiro 5,5 undecane, khi3qeq4zj, r-1,7-dioxaspiro 5.5 undecane, s-1,7-dioxaspiro 5.5 undecane, olive-fly ketal, eco-trapMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 67437
IUPAC-Name 1,7-Dioxaspiro[5.5]Undecan
SMILES C1CCOC2(C1)CCCCO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane
Dichte 1.02
Siedepunkt 193°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Brechungsindex 1.464
Menge 25 g
Beilstein 105997
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 1.0g/L.
Formelmasse 156.23
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10241476 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/07/2022 Catalog NumberB21664.06,B21664.14,B21664.22
Chargennummer10239888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberB21664.06,B21664.14,B21664.22
Chargennummer10145988 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21664.06,B21664.14,B21664.22
ChargennummerH9183C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21664.06,B21664.14,B21664.22
Chargennummer10103198 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21664.06,B21664.14,B21664.22
Name des Produkts
1,7-Dioxaspiro-[5.5]-undecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >