Learn More
1,4-Dioxan, wasserfrei, 99,8 %, stab. mit 1–3 ppm BHT, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren AcroSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 047305.K2
116.44 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16378207
  • 125.84 CHF / 1 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
11.8°C
100°C to 102°C
C{4}H{8}O{2}
123-91-1
1 L
99.8%
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ04K637 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2024 Catalog Number047305.AE,047305.M1,047305.K2
ChargennummerR15K809 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number047305.AE,047305.M1,047305.K2
ChargennummerN16K725 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number047305.AE,047305.M1,047305.K2
ChargennummerZ15J872 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2024 Catalog Number047305.AE,047305.M1,047305.K2
ChargennummerT30J798 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number047305.AE,047305.M1,047305.K2
Name des Produkts
1,4-Dioxan, wasserfrei, 99,8 %, stab. mit 1–3 ppm BHT, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren AcroSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals > 1 l