Learn More
1,4-Dioxan, wasserfrei, 99,8 %, stab. mit 1–3 ppm BHT, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren AcroSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 123-91-1 | C{4}H{8}O{2}
59.80 CHF - 414.00 CHF
Spezifikation
Schmelzpunkt 11.8°C
CAS 123-91-1
Siedepunkt 100°C to 102°C
Summenformel C{4}H{8}O{2}
Reinheit (%) 99.8%
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16368207
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
047305.AE
100 mL
59.80 CHF
100 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16378207
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
047305.K2
1 L
125.84 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16388207
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
047305.M1
4 x 1 L
414.00 CHF
4 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
11.8°C
100°C to 102°C
99.8%
123-91-1
C{4}H{8}O{2}
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,4-Dioxan, wasserfrei, 99,8 %, stab. mit 1–3 ppm BHT, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren AcroSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals