Learn More
N-Ethyl-N'-(3-dimethylaminopropyl)-carbodiimid Hydrochlorid, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10078001
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Ethyl-N'-(3-dimethylaminopropyl)-carbodiimid Hydrochlorid, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10078001
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10078001
Marke: Thermo Scientific Acros 171440500
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25952-53-8
Summenformel C8H18ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 191.70
MDL-Nummer MFCD00012503
InChI-Schlüssel FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, edc.hcl, edci, edc hydrochloride, wsc hcl, edac hydrochloride, edac, hydrochloride, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide hydrochloride, edcl, edac hclMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2723939
IUPAC-Name 3-(Ethyliminomethylidenamino)-N,N-dimethylpropan-1-amin;hydrochlorid
SMILES Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide Hydrochloride
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 111.0°C to 116.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NCH2CH2CH2N=C=NCH2CH3
Menge 50 g
UN-Nummer 2811
Fieser 12,199
Merck Index 15, 3555
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >200g/l. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 191.71
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467992 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number171440010,171441000,171440100,171440500,171445000
ChargennummerA0461788 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog Number171440010,171441000,171440100,171440500,171445000
ChargennummerA0460295 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2024 Catalog Number171440010,171441000,171440100,171440500,171445000
ChargennummerA0459241 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2024 Catalog Number171440010,171441000,171440100,171440500,171445000
ChargennummerA0447841 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/01/2023 Catalog Number171440010,171441000,171440100,171440500,171445000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
N-Ethyl-N'-(3-dimethylaminopropyl)-carbodiimid Hydrochlorid, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >